Learn More
Solución de calibración Eutech™ KCl
Para la calibración los estándares de conductividad, elija entre nuestros estándares de conductividad, calibraciones y soluciones disponibles de Eutech™
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X211219
Detalles adicionales : Peso : 0.49500kg
Descripción
Las soluciones de calibración Eutech™ KCl se utilizan para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa.Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
- Envasadas en frascos de plástico duradero de 60 ml o 480 ml
- Economía y comodidad de uso
Especificaciones
500 μS/cm KCl calibration solution | |
Solución de calibración | |
Medidores de conductividad y electrodos | |
Economía y comodidad de uso |
480 mL | |
Patrón de conductividad | |
500 μS/cm |