Learn More
Europio(III) tenoiltrifluoroacetonato, trihidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 423.00€
CAS | 21392-96-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H12EuF9O6S3·3H2O |
Peso molecular (g/mol) | 869.54 |
Número MDL | MFCD00150912 |
Clave InChI | LSMLVRQTTAIDBZ-BSWAEIBTSA-N |
Sinónimo | tris 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanediono europium iii hydrate |
PubChem CID | 91873327 |
Nombre IUPAC | erbio; (Z)-1,1,1-trifluoro-4-hidroxi-4-tiofen-2-ilbut-3-en-2-ona; hidrato |
SMILES | C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.O.[Er] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10311311
|
Thermo Scientific Acros
423190010 |
1 g | Frasco de vidrio |
114.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904381
|
Thermo Scientific Acros
423190050 |
5 g | Frasco de vidrio |
423.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
21392-96-1 | |
869.54 | |
LSMLVRQTTAIDBZ-BSWAEIBTSA-N | |
91873327 | |
C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.O.[Er] |
C24H12EuF9O6S3·3H2O | |
MFCD00150912 | |
tris 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanediono europium iii hydrate | |
erbio; (Z)-1,1,1-trifluoro-4-hidroxi-4-tiofen-2-ilbut-3-en-2-ona; hidrato |
Especificaciones
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate, trihydrate | |
21392-96-1 | |
Amarillo | |
Auténtico | |
C24H12EuF9O6S3·3H2O | |
tris 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanediono europium iii hydrate | |
LSMLVRQTTAIDBZ-BSWAEIBTSA-N | |
erbio; (Z)-1,1,1-trifluoro-4-hidroxi-4-tiofen-2-ilbut-3-en-2-ona; hidrato | |
91873327 | |
95% |
95% | |
142.0°C to 147.0°C | |
94% min. | |
95% | |
MFCD00150912 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.O.[Er] | |
869.54 | |
869.54 | |
Cristales o polvo de cristalina |
RUO – Research Use Only