Learn More
Europio(III) tenoiltrifluoroacetonato, trihidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904381 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10311311 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21392-96-1 | C24H12EuF9O6S3·3H2O | 869.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21392-96-1
Fórmula molecular C24H12EuF9O6S3·3H2O
Peso molecular (g/mol) 869.54
Número MDL MFCD00150912
Clave InChI LSMLVRQTTAIDBZ-BSWAEIBTSA-N
Sinónimo tris 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanediono europium iii hydrate
PubChem CID 91873327
Nombre IUPAC erbio; (Z)-1,1,1-trifluoro-4-hidroxi-4-tiofen-2-ilbut-3-en-2-ona; hidrato
SMILES C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.C1=CSC(=C1)C(=CC(=O)C(F)(F)F)O.O.[Er]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate, trihydrate
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 142.0°C to 147.0°C
Color Amarillo
Análisis elemental 94% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 869.54
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo de cristalina