Learn More
Europio(III) tenoiltrifluoroacetonato, trihidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate, trihydrate |
| Nombre de nota | 95% |
| Punto de fusión | 142.0°C to 147.0°C |
| Color | Amarillo |
| Análisis elemental | 94% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Mostrar más |