Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technical Balances
Designed for use in hazardous environments with the risk of explosion, these scales are classified as ZONE 2. Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technical Balances are built with method of protection nAL for gas group IIC and temperature class T4 (135°C) according to regulation EEC 94/9.
Marca: Gibertini Elettronica™ EU-C 7500 PQX
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Descripción
- Pantalla LCD con decimales de pequeño tamaño, para una lectura más fácil y más inmediata
- Teclado de membrana resistente al agua y a ácidos. Fácil de usar con las teclas ENCENDIDO/APAGADO, TARA, MODO e IMPRIMIR (INTERVALO/IMPRIMIR para el modelo DR)
- Indicación del peso estable alcanzado
- Indicador gráfico de barras de la dosis y capacidad restante de la balanza
- Parámetros configurables por menú: lectura en g (gramos), lb (libras), oz (onzas), ct (carats), ud (unidades), % (porcentaje)
- Calibración automática de fin de intervalo (con masa externa suministrada a petición)
- Memoria del peso actual en caso de fallo del suministro eléctrico
- Sistema antichoque mejorado
- Cuerpo metálico con protección de epóxido
- Celda de carga prácticamente irrompible y sin problemas de transporte
- Salida de datos: RS232 de E/S ajustable
- Masas de 1, 2 y 5 kg en clase F1 para calibración y ejecuciones especiales disponibles a petición
Especificaciones
Clasificada como ZONA 2. Construida con el método de protección | |
0,1 g | |
± 0,3 g | |
2 s | |
±0,3 | |
Balanza técnica | |
190 mm | |
4,5 kg | |
VAC 240 |
7,5 kg | |
Diseñada para su uso en entornos peligrosos con | |
Cuerpo metálico con protección de epóxido | |
UE-C 7500PQX | |
De 10 °C a 40 °C | |
355 x 215 x 120 mm | |
190 mm | |
VAC 240 |