Learn More
Gibertini Elettronica™ Balanzas técnicas UE-C ATEX
Código de producto. p-6987027
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad:
≥2 kg
10,2 kg
15 kg
4,2 kg
7,5 kg
950, 7500 g
Legibilidad:
0,01 g
0,01, 0,1 g
0,1 g
0,5 g
Modelo:
EU-C 7500 DRX
UE-C 10000PTX
UE-C 15000 X
UE-C 2002 X
UE-C 4200 X
UE-C 7500 PTX
UE-C 7500PQX
Tiempo de medición:
1 s
2 seg.
2,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de medición unitSize
15593876 15 kg 0,5 g UE-C 15000 X 2 seg. cada uno
15583876 10,2 kg 0,1 g UE-C 10000PTX 2 seg. cada uno
15533886 7,5 kg 0,1 g UE-C 7500 PTX 2 seg. cada uno
15523886 950, 7500 g 0,01, 0,1 g EU-C 7500 DRX 1 s cada uno
15503886 ≥2 kg 0,01 g UE-C 2002 X 2,5 s cada uno
15513886 4,2 kg 0,01 g UE-C 4200 X 2,5 s cada uno
15307796 7,5 kg 0,1 g UE-C 7500PQX 2 seg. cada uno
7 options
Código de producto. 15593876
Marca: Gibertini Elettronica™ EUC 10000 PTX
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diseñadas para su uso en entornos peligrosos con riesgo de explosión, estas básculas se clasifican como ZONA 2. Las balanzas técnicas UE-C Atex Gibertini Elettronica™ están fabricadas con el método de protección nAL para el grupo de gases IIC y la clase de temperatura T4 (135 °C) de conformidad con el reglamento CEE 94/9.
  • Pantalla LCD con decimales de pequeño tamaño, para una lectura más fácil y más inmediata
  • Teclado de membrana resistente al agua y a ácidos. Fácil de usar con las teclas ENCENDIDO/APAGADO, TARA, MODO e IMPRIMIR (INTERVALO/IMPRIMIR para el modelo DR)
  • Indicación del peso estable alcanzado
  • Indicador gráfico de barras de la dosis y capacidad restante de la balanza
  • Parámetros configurables por menú: lectura en g (gramos), lb (libras), oz (onzas), ct (carats), ud (unidades), % (porcentaje)
  • Calibración automática de fin de intervalo (con masa externa suministrada a petición)
  • Memoria del peso actual en caso de fallo del suministro eléctrico
  • Sistema antichoque mejorado
  • Cuerpo metálico con protección de epóxido
  • Celda de carga prácticamente irrompible y sin problemas de transporte
  • Salida de datos: RS232 de E/S ajustable
  • Masas de 1, 2 y 5 kg en clase F1 para calibración y ejecuciones especiales disponibles a petición
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clasificada como ZONA 2. Construida con el método de protección
Capacidad 15 kg
Legibilidad 0,5 g
Para utilizar con (aplicación) Diseñada para su uso en entornos peligrosos con
Linealidad ± 0,5 g
Material Cuerpo metálico con protección de epóxido
Tiempo de medición 2 seg.
Modelo UE-C 15000 X
Repetibilidad ± 0,5 g
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Tipo Balanza técnica
Dimensiones (Pr x An x Al) 255 x 260 x 120 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 260 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 260 mm
Peso (métrico) 6 kg
Requisitos eléctricos VAC 240
Tensión VAC 240