Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de etilvinilacetato
Utilice estos tubos para pruebas biológicas. Los tubos de microcalibre de etilvinilacetato Saint Gobain Performance Plastics™ son biológicamente estables, no tóxicos y no contaminantes.
Marca: Masterflex™ 95712-30
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Tubos translúcidos de microcalibre flexibles y entrecruzados
- Memoria elástica prácticamente al 100 %, vuelven a su forma original con un calentamiento suave
- La resina cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23 y el Formulario Nacional estadounidense, volumen 14
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno, irradiación gamma o calor seco
Especificaciones
1,02 mm | |
3,07 mm | |
Tubos con tapones codificados por colores de autoanálisis/microcalibre para disolvente/hidrocarburo | |
1/pack | |
Amarillo translúcido |
EVA | |
Tubos con tapones codificados por colores de autoanálisis/microcalibre para disolvente/hidrocarburo | |
-50 °C | |
30 | |
–De 50 a 74 °C |