Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de etilvinilacetato
Utilice estos tubos para pruebas biológicas. Los tubos de microcalibre de etilvinilacetato Saint Gobain Performance Plastics™ son biológicamente estables, no tóxicos y no contaminantes.
77.70€ - 280.00€
Especificaciones
Material | Etilvinilacetato |
---|---|
Cantidad de embalaje | Paquete de 1 |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11977875
|
Masterflex™
95712-12 |
0,25 mm | 2,08 mm |
80.85€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11917885
|
Masterflex™
95712-30 |
1,02 mm | 3,07 mm |
80.85€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11787355
|
Masterflex™
06492-03 |
0,76 mm | 2,29 mm |
280.00€
30 metros |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11927885
|
Masterflex™
95712-32 |
1,27 mm | 3,23 mm |
77.70€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11937885
|
Masterflex™
95712-34 |
1,42 mm | 3,35 mm |
77.70€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11947885
|
Masterflex™
95712-36 |
1,52 mm | 3,45 mm |
80.85€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11957885
|
Masterflex™
95712-40 |
1,85 mm | 3,78 mm |
77.70€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11727355
|
Masterflex™
06492-02 |
0.51 mm | 1.52 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11707365
|
Masterflex™
06492-05 |
1,27 mm | 2,29 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Tubos translúcidos de microcalibre flexibles y entrecruzados
- Memoria elástica prácticamente al 100 %, vuelve a su forma original con un calentamiento suave
- La resina cumple con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Europea 23 y National Formulary Vol. 14
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno, irradiación gamma o calor seco
Especificaciones
Etilvinilacetato | |
Paquete de 1 |