Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre de etilvinilacetato
Utilice estos tubos para pruebas biológicas. Los tubos de microcalibre de etilvinilacetato Saint Gobain Performance Plastics™ son biológicamente estables, no tóxicos y no contaminantes.
Marca: Masterflex™ 06492-05
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- Tubos translúcidos de microcalibre flexibles y entrecruzados
- Memoria elástica prácticamente al 100 %, vuelven a su forma original con un calentamiento suave
- La resina cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23 y el Formulario Nacional estadounidense, volumen 14
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno, irradiación gamma o calor seco
Especificaciones
La resina cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23 y el Formulario Nacional estadounidense, volumen 14 | |
1,27 mm | |
2,29 mm | |
-34 °C | |
Estéril | |
2700 psi |
Esterilizable en autoclave | |
EVA | |
Para pruebas biológicas. | |
1/pack | |
Translúcido | |
82°C |