Learn More
Indol-3-acrilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.80€ - 154.00€
CAS | 15181-86-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H13NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 215.252 |
Número MDL | MFCD00051947 |
Clave InChI | OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N |
Sinónimo | ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate |
PubChem CID | 13863197 |
Nombre IUPAC | (Z)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11362666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08703.03 |
1 g |
45.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11372666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08703.06 |
5 g |
154.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
15181-86-9 | |
215.252 | |
OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N | |
13863197 | |
CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21 |
C13H13NO2 | |
MFCD00051947 | |
ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate | |
(Z)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato de etilo |
Especificaciones
Ethyl indole-3-acrylate | |
118°C to 122°C | |
MFCD00051947 | |
ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate | |
CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21 | |
215.252 | |
215.25 |
15181-86-9 | |
C13H13NO2 | |
476317 | |
OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N | |
(Z)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato de etilo | |
13863197 | |
97% |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only