Learn More
Indol-3-acrilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362666 1 g 1 g
11372666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08703.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15181-86-9 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15181-86-9
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD00051947
Clave InChI OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 13863197
Nombre IUPAC (Z)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl indole-3-acrylate
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 1 g
Beilstein 476317
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%