Learn More
Indol-3-acrilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372666 5 g 5 g
11362666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08703.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15181-86-9 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15181-86-9
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD00051947
Clave InChI OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 13863197
Nombre IUPAC (Z)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl indole-3-acrylate
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 5 g
Beilstein 476317
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.