Learn More
Etil acetato, 99%, Thermo Scientific Chemicals
22.50€ - 58.00€
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 88.106 |
Número MDL | MFCD00009171 |
Clave InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
PubChem CID | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nombre IUPAC | etil acetato |
SMILES | CCOC(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11333076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.AK |
250 mL |
22.50€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11343076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.AU |
1000 mL |
31.30€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11353076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10925.0F |
2500 mL |
58.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl acetato de etilo es ampliamente utilizado como disolvente en la limpieza de placas de circuitos. Es especialmente adecuado para instrumentos de HPLC y espectrofotómetros, incluidos los espectrofotómetros ultravioletas visibles, los espectrómetros de infrarrojo y los espectrómetros de masas. Además, se puede utilizar como disolvente en la cromatografía de columnas y la extracción de disolventes. También se utiliza en pegamentos, quitaesmaltes, cigarrillos, en té sin teína y café sin cafeína. Está presente en pasteles, perfumes y frutas.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, éter dietílico y benceno.
Notas
Es inflamable y puede ser sensible a la humedad.
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
etil acetato |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Especificaciones
Ethyl acetate | |
141-78-6 | |
76°C to 77°C | |
Sweet | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
506104 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
etil acetato | |
8857 | |
88.11 |
-84°C | |
0.902 | |
−3°C (26°F) | |
1.372 | |
CH3CO2CH2CH3 | |
UN1173 | |
14,3757 | |
Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene. | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H319-H336
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ETIL ACETATO
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AH5425000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación