Learn More
Etil acetato, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343076 1000 mL 1 litro
11333076 250 mL 250 ml
11353076 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10925.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acetato de etilo se utiliza ampliamente como disolvente en la limpieza de la placa de circuitos. Es especialmente adecuado para instrumentos de HPLC y espectrofotómetros, incluidos el espectrofotómetro UV-visible, el espectrómetro de IR y el espectrómetro de masas. Además, también se puede utilizar como disolvente en la cromatografía de columnas y la extracción de disolventes. También se utiliza en pegamentos, quitaesmaltes, té y café sin cafeína y en cigarrillos. Está presente en confitería, perfumes y frutas.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, éter dietílico y benceno.
Notas
Es inflamable y puede ser sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84 °C
Densidad 0.902
Cantidad 1000 mL
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.372
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH3
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Índice Merck 14,3757
Punto de ebullición 76°C to 77°C
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate