Learn More
Etil acetato, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353076 2500 mL 2.50 litro
11333076 250 mL 250 ml
11343076 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10925.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el acetato de etilo se utiliza ampliamente como disolvente en la limpieza de la placa de circuitos. Es especialmente adecuado para instrumentos de HPLC y espectrofotómetros, incluidos el espectrofotómetro UV-visible, el espectrómetro de IR y el espectrómetro de masas. Además, también se puede utilizar como disolvente en la cromatografía de columnas y la extracción de disolventes. También se utiliza en pegamentos, quitaesmaltes, té y café sin cafeína y en cigarrillos. Está presente en confitería, perfumes y frutas.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, éter dietílico y benceno.
Notas
Es inflamable y puede ser sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
Densidad 0.902
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.372
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH3
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Índice Merck 14,3757
Punto de ebullición 76°C to 77°C
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate