Learn More
Navailles Silla autoadaptable ESD
La silla autoadaptable ESD favorece una postura dinámica, ayudando a reequilibrar el cuerpo de forma natural y a mejorar el flujo sanguíneo en las piernas.El asiento se inclina hacia adelante, se divide en dos partes y se basa en silentblocks que forman un triángulo.Certificado de aptitud para su uso en salas limpias.
563.84€ - 618.14€
Especificaciones
Ajustables | Sí |
---|---|
Estilo de brazo | Sin reposabrazos |
Certificaciones/conformidad | ISO 3 |
Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias |
Tipo de elevación | Columna de elevación de gas |
Código de producto | Marca | Ajustable (altura) | Tipo de rueda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Ajustable (altura) | Tipo de rueda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17446172
|
Navailles
7EK 91GBLN 00 905 |
Entre 510 y 640 mm | Ruedas antiestáticas |
563.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17456172
|
Navailles
7EK 91GHLE 01 905 |
Entre 610 y 850 mm | Ninguno |
618.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Base cromada de 5 ramas, resistente a los golpes, base reforzada con deslizadores antiestáticos o ruedas
- Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
- Soporte para lumbares y asiento deformable de poliuretano KANGO™ negro
- El asiento dispone de 2° de inclinación hacia delante
- Ensamblado en silentbloc
- El poliuretano conductor especial se conecta a las partes metálicas de la silla, lo que permite descargar electricidad a través de ruedas o almohadillas de carbono
- Certificado de aptitud para su uso en salas limpias mediante la determinación de la concentración de partículas en el aire de acuerdo con la norma NF EN ISO 14644-14 (noviembre 2016)
- Conjunto diseñado para garantizar un descenso perfecto de las cargas eléctricas hacia el suelo (prueba de reactividad del LCIE)
Especificaciones
Sí | |
ISO 3 | |
Columna de elevación de gas | |
120 kg | |
59 cm |
Sin reposabrazos | |
Salas limpias | |
265 lb | |
8 años | |
Negro |