Learn More
Navailles Silla autoadaptable ESD
Código de producto. 17456172
Cambiar vista
Click to view available options
Ajustable (altura):
Entre 510 y 640 mm
Entre 610 y 850 mm
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas antiestáticas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Ajustable (altura) Tipo de rueda Tamaño de la unidad
17456172 Entre 610 y 850 mm Ninguno cada uno
17446172 Entre 510 y 640 mm Ruedas antiestáticas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17456172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7EK 91GHLE 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.20€
    596.00€ / paquete de 1
    Ahorro 96.20€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
La silla autoadaptable ESD favorece una postura dinámica, ayudando a reequilibrar el cuerpo de forma natural y a mejorar el flujo sanguíneo en las piernas.El asiento se inclina hacia adelante, se divide en dos partes y se basa en silentblocks que forman un triángulo.Certificado de aptitud para su uso en salas limpias.
  • Base cromada de 5 ramas, resistente a los golpes, base reforzada con deslizadores antiestáticos o ruedas
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
  • Soporte para lumbares y asiento deformable de poliuretano KANGO™ negro
  • El asiento dispone de 2° de inclinación hacia delante
  • Ensamblado en silentbloc
  • El poliuretano conductor especial se conecta a las partes metálicas de la silla, lo que permite descargar electricidad a través de ruedas o almohadillas de carbono
  • Certificado de aptitud para su uso en salas limpias mediante la determinación de la concentración de partículas en el aire de acuerdo con la norma NF EN ISO 14644-14 (noviembre 2016)
  • Conjunto diseñado para garantizar un descenso perfecto de las cargas eléctricas hacia el suelo (prueba de reactividad del LCIE)
Especificaciones
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 610 y 850 mm
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad ISO 3
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Garantía 8 años
Peso (imperial) 26,5 lb
Peso (métrico) 12,6 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm