missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer flask with standard ground joint
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer flask with standard ground joint are excellent for use in the laboratory for measuring chemicals or boiling liquids.
234.26€ - 304.22€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10652852
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024546 |
200 mL | 45/40 |
281.96€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15350885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022470 |
1000 ml | 24/29 |
234.26€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10580122
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024576 |
3000 mL | 45/40 |
304.22€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- According to DIN EN ISO 4797
- With graduation for reading the approximate volume
- With labeling field
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Sí |