Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz Erlenmeyer con junta cónica esmerilada
Código de producto. 10652852
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
1000 ml
3000 mL
Junta de toma:
24/29
45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10652852 200 mL 45/40 paquete de 10
15350885 1000 ml 24/29 paquete de 10
10580122 3000 mL 45/40 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10652852 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03024546
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. El matraz Erlenmeyer con junta esmerilada estándar Lenz Laborglasinstrumente™ es excelente para su uso en el laboratorio para la medición de productos químicos o líquidos en ebullición.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con graduación para la lectura del volumen aproximado
  • Con campo de etiquetado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Vidrio de borosilicato
Junta de toma 45/40
Junta cónica estándar 45/40
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 79 mm