Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa EquiPhi29™
EquiPhi29 es un mutante patentado de la ADN polimerasa Phi29 significativamente mejorado a efectos de termoestabilidad de las proteínas, velocidad de reacción, rendimiento del producto y sesgo de amplificación.
87.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Stand-alone enzyme |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | MDA-WGA, RCA |
Polimerasa | EquiPhi29 DNA Polymerase |
Temperatura óptima de reacción | 42°C |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15973292
|
Thermo Scientific™
A39390 |
250 U, 10 U/μl |
87.50€
paquete de 250 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific EquiPhi29 es un mutante patentado de la ADN polimerasa Phi29 DNA Polymerase desarrollado con la evolución de proteínas in vitro. Esta enzima se mejora significativamente respecto a la ADN polimerasa Phi29 a efectos de termoestabilidad de las proteínas, velocidad de reacción, rendimiento del producto y sesgo de amplificación, a la vez que conserva todas las ventajas de la enzima de tipo natural, como la alta capacidad de procesos (más de 70 kb), fuerte actividad de desplazamiento de la cadena, actividad exonucleasa 3'→5' (corrección) que actúa preferentemente en ADN o ARN monocatenarios. Por esta razón se recomiendan los primers 3' modificados.
- El sesgo de amplificación más bajo disponible en el mercado
- Rendimientos extremadamente altos de ADN amplificado incluso con cantidades diminutas de plantilla
- Síntesis de ADN de alta precisión en menos tiempo
Especificaciones
Stand-alone enzyme | |
EquiPhi29 DNA Polymerase | |
Hielo seco | |
2 hours |
MDA-WGA, RCA | |
42°C | |
10 U/μL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.