Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa EquiPhi29™
Código de producto. 15973292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 U, 10 U/μl
250 U, 10 U/μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15973292 250 U, 10 U/μl paquete de 250
17360680 1000 U, 10 U/μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15973292 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39390
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
EquiPhi29 es un mutante patentado de la ADN polimerasa Phi29 significativamente mejorado a efectos de termoestabilidad de las proteínas, velocidad de reacción, rendimiento del producto y sesgo de amplificación.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Polymerase is a proprietary phi29 DNA polymerase mutant developed through in vitro protein evolution. This enzyme is significantly improved over phi29 DNA polymerase in protein thermostability, reaction speed, product yield, and amplification bias, while retaining all the benefits of the wild-type enzyme.
EquiPhi29 DNA Polymerase possesses strong strand displacement activity and 3'→5' proofreading exonuclease activity that acts preferentially on single-stranded DNA or RNA.
Thermo Scientific EquiPhi29 DNA Polymerase es un mutante patentado de la ADN polimerasa phi29 DNA Polymerase desarrollado con la evolución de proteínas in vitro. Esta enzima se mejora significativamente respecto a la ADN polimerasa phi29 a efectos de termoestabilidad de las proteínas, velocidad de reacción, rendimiento del producto y sesgo de amplificación, a la vez que conserva todas las ventajas de la enzima de tipo natural, como la alta capacidad de procesos (más de 70 kb), fuerte actividad de desplazamiento de la cadena y actividad exonucleasa 3'→5' (corrección), que actúa preferentemente en ADN o ARN monocatenarios. Por esta razón se recomiendan los random primers (hexanucleótidos con secuencias al azar) resistentes a la exonucleosa.
Características destacadas:
• El sesgo de amplificación más bajo del mercado
• Rendimientos extremadamente altos de ADN amplificado, incluso a partir de cantidades diminutas de plantilla
• Síntesis de ADN de alta precisión en menos tiempo
Aplicaciones:
• Amplificación de genoma completo sin sesgo (WGA) con diversos tipos de muestras:
–ADN de células únicas
–Células microbianas no cultivadas y partículas víricas
–Organismos patógenos o metagenomas
–ADN para detección SNP y STR
• Amplificación de círculo móvil (RCA)
• Amplificación de ADN cebado por proteínas
• Clonación sin células de ADN letal
• Genotipado in situ con sondas candado
• Amplificación de ADN cebado por ARN
Nota: La adición de pirofosfato a la mezcla de reacción con ADN polimerasa EquiPhi29 DNA Polymerase puede mejorar aún más la síntesis del ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Stand-alone enzyme
Para utilizar con (aplicación) MDA-WGA, RCA
Polimerasa EquiPhi29 DNA Polymerase
Cantidad 250 U, 10 U/μl
Contenido y almacenamiento • 25 μl de ADN polimerasa EquiPhi29 (10 U/μl)
• 0,25 ml de tampón de reacción de ADN polimerasa EquiPhi29 (10X)
• 0,25 ml de DTT (100 mM)
Almacenar entre - 5 y - 30 °C.
Temperatura óptima de reacción 42°C
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 U/μL
Tiempo de reacción 2 hours