missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Equine Resistin ELISA Kit

Código de producto. 17874050
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17874050

Marca: Invitrogen™ EE7RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Equine Resistin quantitates equine Resistin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine Resistin.

El tejido adiposo es una reserva de energía en animales y está estrictamente regulado. Las células adiposas producen y secretan numerosas proteínas fisiológicamente importantes, como la lipoproteína lipasa (LPL), la leptina, la proteína de adipocito relacionada con complemento de 30 kDa (Acrp30), la perilipina y la resistina. La resistina, también conocida como factor secretor específico de adipocito (ADSF) y FIZZ3, es una citoquina secretada específicamente por los adipocitos. Si bien la función de la resistina no se entiende bien, parece tener papeles paracrinos clave y tiene un papel sugerido en la diabetes de tipo 2. Los estudios demuestran que en ratones diabéticos obesos los niveles de resistina sérica se incrementan, lo que tiene un efecto antagonista sobre la insulina. Estudios adicionales han demostrado que la resistina provoca resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa en ratones. La expresión del gen de la resistina requiere C/EBP alfa, que es necesario y suficiente para la expresión. Los estudios demuestran que los coactivadores CBP y p300, que han demostrado mostrar actividad de la histona acetiltransferasa (HAT), acetilizan abundantemente las histonas en el promotor de la resistina sugiriendo su papel en la activación de la cromatina para la transcripción de la resistina. Numerosos ligandos PPAR gamma y RXR han demostrado reducir la expresión de la resistencia en los adipocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso factor secretor específico del tejido adiposo; proteína secretada rica en cisteína específica del adipose A12-alfa; ADSF; C/EBP-epsilon, precursor de proteína secretada específica mieloide específica segregada con cisteína rica en cisteína 1; proteína secretada con c/EBP-epsilon regulada con mieloide específica de cisteína rica en cisteína A12-alfa-como 2; proteína secretada con cisteína secretora FIZZ3; factor inhibidor secretor de adipocito específico; Fizz3; localizado en la zona inflamatoria 3; HXCP1; MGC126603; MGC126609; resistina; resistina delta 2; RETN; RETN1; RSN; RSTN; UNQ407/PRO1199; XCP1; Xcp4
Intervalo del ensayo De 46 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 46 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100060741
Símbolo de gen RETN
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Resistina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado