missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Equine Resistin ELISA Kit
Equine Resistin quantitates equine Resistin in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | factor secretor específico del tejido adiposo; proteína secretada rica en cisteína específica del adipose A12-alfa; ADSF; C/EBP-epsilon, precursor de proteína secretada específica mieloide específica segregada con cisteína rica en cisteína 1; proteína secretada con c/EBP-epsilon regulada con mieloide específica de cisteína rica en cisteína A12-alfa-como 2; proteína secretada con cisteína secretora FIZZ3; factor inhibidor secretor de adipocito específico; Fizz3; localizado en la zona inflamatoria 3; HXCP1; MGC126603; MGC126609; resistina; resistina delta 2; RETN; RETN1; RSN; RSTN; UNQ407/PRO1199; XCP1; Xcp4 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 46 a 3000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 46 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17134829
|
Invitrogen™
EE7RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17874050
|
Invitrogen™
EE7RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17144363
|
Invitrogen™
EE7RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Equine Resistin quantitates equine Resistin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine Resistin.
Adipose tissue is an energy reserve in animals and is strictly regulated. Adipose cells produce and secrete numerous physiologically important proteins, such as lipoprotein lipase (LPL), leptin, adipocyte complement related protein of 30 kDa (Acrp30), perilipin, and resistin. Resistin, also known as Adipocyte Secreted Factor (ADSF) and FIZZ3, is a cytokine that is specifically secreted by adipocytes. While the function of resistin is not well understood, it appears to have key paracrine roles and has a suggested role in type 2 diabetes. Studies show that in obese, diabetic mice the levels of serum resistin are increased, which has an antagonistic effect on insulin. Additional studies have shown that resistin causes insulin resistance and glucose intolerance in mice. Resistin gene expression requires C/EBP alpha, which is necessary and sufficient for expression. Studies show that the coactivators CBP and p300, which have been shown to display histone acetyltransferase (HAT) activity, abundantly acetylate the histones at the resistin promoter suggesting their role in activating chromatin for resistin transcription. Numerous PPAR gamma and RXR ligands have been shown to downregulate resistin expression in adipocytes.Especificaciones
factor secretor específico del tejido adiposo; proteína secretada rica en cisteína específica del adipose A12-alfa; ADSF; C/EBP-epsilon, precursor de proteína secretada específica mieloide específica segregada con cisteína rica en cisteína 1; proteína secretada con c/EBP-epsilon regulada con mieloide específica de cisteína rica en cisteína A12-alfa-como 2; proteína secretada con cisteína secretora FIZZ3; factor inhibidor secretor de adipocito específico; Fizz3; localizado en la zona inflamatoria 3; HXCP1; MGC126603; MGC126609; resistina; resistina delta 2; RETN; RETN1; RSN; RSTN; UNQ407/PRO1199; XCP1; Xcp4 | |
46 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 46 a 3000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
RETN | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Resistina | |
4 h 45 min |