Learn More
Invitrogen™ Equine Resistin ELISA Kit
Equine Resistin quantitates equine Resistin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EE7RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Description
Equine Resistin quantitates equine Resistin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine Resistin.
El tejido adiposo es una reserva de energía en animales y está estrictamente regulado. Las células adiposas producen y secretan numerosas proteínas fisiológicamente importantes, como la lipoproteína lipasa (LPL), la leptina, la proteína de adipocito relacionada con complemento de 30 kDa (Acrp30), la perilipina y la resistina. La resistina, también conocida como factor secretor específico de adipocito (ADSF) y FIZZ3, es una citocina secretada específicamente por los adipocitos. Si bien la función de la resistina no se entiende bien, parece tener papeles paracrinos clave y tiene un papel sugerido en la diabetes de tipo 2. Los estudios demuestran que en ratones diabéticos obesos los niveles de resistina sérica se incrementan, lo que tiene un efecto antagonista sobre la insulina. Estudios adicionales han demostrado que la resistina provoca resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa en ratones. La expresión del gen de la resistina requiere C/EBP alfa, que es necesario y suficiente para la expresión. Los estudios demuestran que los coactivadores CBP y p300, que han demostrado mostrar actividad de la histona acetiltransferasa (HAT), acetilizan abundantemente las histonas en el promotor de la resistina sugiriendo su papel en la activación de la cromatina para la transcripción de la resistina. Numerosos ligandos PPAR gamma y RXR han demostrado reducir la expresión de la resistencia en los adipocitos.Specifications
factor secretor específico del tejido adiposo; proteína secretada rica en cisteína específica del adipose A12-alfa; ADSF; C/EBP-epsilon, precursor de proteína secretada específica mieloide específica segregada con cisteína rica en cisteína 1; proteína secretada con c/EBP-epsilon regulada con mieloide específica de cisteína rica en cisteína A12-alfa-como 2; proteína secretada con cisteína secretora FIZZ3; factor inhibidor secretor de adipocito específico; Fizz3; localizado en la zona inflamatoria 3; HXCP1; MGC126603; MGC126609; resistina; resistina delta 2; RETN; RETN1; RSN; RSTN; UNQ407/PRO1199; XCP1; Xcp4 | |
46 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Resistina | |
4 h 45 min |
De 46 a 3000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
RETN | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |