Learn More
Eppendorf™ Juego de epTIPS 384
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
310.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
Envase | Juego de 384 pocillos |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17332900
|
Eppendorf™
0030076273 |
De 0,1 to 20 µl | Rosa claro | Paquete de 1920 |
310.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17342900
|
Eppendorf™
0030076281 |
De 2 to 200 µl | Amarillo claro | Paquete de 1920 |
310.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- La geometría ergonómicamente optimizada del cono permite un encaje perfecto en las pipetas Eppendorf
- Las puntas de pipeta epT.I.P.S. se pueden utilizar universalmente, incluyendo modelos de pipeta de otros fabricantes
- Las graduaciones finas hacen que las comprobaciones visuales del volumen de pipeteo sean aún más fáciles
- Las puntas largas y estrechas alcanzan el fondo de recipientes altos y estrechos sin tocar el borde del recipiente
- Las puntas finas cortas o largas simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- Disponibles en cuatro grados de pureza: Eppendorf Quality, PCR clean, Eppendorf Biopur™, PCR clean/Sterile (estériles y libres de pirógenos)
- Las bandejas con código de color hacen que la identificación de volúmenes y la asignación a pipetas Eppendorf sean más fáciles que nunca
- Fuerzas de eyección de puntas reducidas por SOFTattach para unas condiciones de trabajo ergonómicas
- Disponible como recarga y como juego
- Disponible en los siguientes grados de pureza: Eppendorf Quality™ and PCR clean
Especificaciones
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Juego de 384 pocillos | |
Consumibles | |
epTip™ |
Incolora | |
Calidad Eppendorf™ | |
Paquete de 1920 | |
Sí | |
Polipropileno |