Learn More
Eppendorf™ Juego de epTIPS 384
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 20 μl
De 2 to 200 μl
Código de color:
Amarillo claro
Rosa claro
Longitud (métrico):
42 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1920
Descripción
- Diseñado para una distancia cónica de 4,5 mm
- epT.I.P.S. 384 puntas de pipeta que construyen un sistema junto con las pipetas de 16 y 24 canales Research plus y Xplorer, así como las pipetas con espacio ajustable de las puntas Move It™ de 20 μl y 100 μl para una máxima seguridad y fiabilidad
- La innovadora tecnología SOFTattach permite un ajuste y una estanqueidad fiables de la punta
- Llene una placa de 384 pocillos enteros sin aflojar las puntas de pipeta
- Alineación perfecta de la punta por una coaxialidad extraordinaria para una manipulación segura de las placas y transferencia de líquidos
- Forma de la punta epT.I.P.S. 384 se ajusta para encajar perfectamente en los pocillos de las placas de 384 pocillos
- Las fuerzas de fijación de la punta se han reducido en un 40 % por cono en comparación con pipetas de 8 y 12 canales
- Las fuerzas de expulsión de la punta se reducen con SOFTattach para condiciones de trabajo ergonómicas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 to 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2.1 in. |
| Longitud (métrico) | 53 mm |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Formato | Box |
| Envase | Juego de 384 pocillos |
| Mostrar más |