Learn More
Eppendorf™ 96-Well Twin.tec™ PCR Plates, Non-skirted
Non-skirted 96-Well Twin.tec™ PCR Plates are ideal for extreme applications such as multiple heat sealing.
Marca:  Eppendorf™ 0030133307
Detalles adicionales : Peso : 0.54900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10619779
  • 98.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se adapta a más termocicladores
  • Matriz OptiTrack™ para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
  • Disponible con pocillos de perfil normal (250 μl) o bajo (150 μl)
  • Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
Estándar
Esterilizable en autoclave
Placa de PCR 96
Policarbonato
96
20
Limpio para PCR
Sin ADNasa, ARNasa
8 x 12
Transparente
Sin faldón
150 μl
Ideal para aplicaciones extremas como el sellado térmico múltiple.
Perfil bajo
Incolora