Learn More
Eppendorf™ 96-Well Twin.tec™ PCR Plates, Non-skirted
Non-skirted 96-Well Twin.tec™ PCR Plates are ideal for extreme applications such as multiple heat sealing.
76.90€ - 98.00€
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Perfil | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Perfil | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10619779
|
Eppendorf™
0030133307 |
150 μl | Perfil bajo | Transparente |
98.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10136287
|
Eppendorf™
0030133331 |
150 μl | Perfil bajo | Azul |
98.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10608439
|
Eppendorf™
0030133366 |
250 μl | Estándar | Transparente |
98.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10441528
|
Eppendorf™
0030133390 |
250 μl | Estándar | Azul |
98.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15655367
|
Eppendorf™
0030129601 |
150 μl | Transparente |
76.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fits even more thermal cyclers
- OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Available with regular (250 μL) or low profile (150 μL) wells
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
Certifications
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Especificaciones
96 |