Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
4
5
8
10
12
Color:
Azul
Blanca
Negra
Diámetro (métrico):
Pocillo de 10 mm
Pocillo de 11,43 mm
Pocillo de 13 mm
Pocillo de 14 mm
Pocillo de 5 mm
Pocillo de 6 mm
Pocillo de 6,7 mm
Pocillo de 8 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
- Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
- Evita la contaminación cruzada
- Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (métrico) | 25 mm |
Anchura (métrico) | 75 mm |
Material | Epoxi |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Tipo | Portaobjetos para diagnóstico |
Número de pocillos | 10 |
Color | Negra |
Diámetro (métrico) | Pocillo de 6,7 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Pruebas agrocientíficas
Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Título del producto
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido