Learn More
Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 555.90€
Especificaciones
Antígeno | Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-1 |
---|---|
Clon | VU-1D9 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12629836
|
Epredia
MS-144-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
467.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11524584
|
Epredia
MS-144-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
355.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12609836
|
Epredia
MS-144-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12649836
|
Epredia
MS-144-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12659836
|
Epredia
MS-144-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12669836
|
Epredia
MS-144-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12619836
|
Epredia
MS-144-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12639836
|
Epredia
MS-144-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12689836
|
Epredia
MS-144-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
EGP40 is a 40 kDa transmembrane epithelial glycoprotein, also identified as epithelial specific antigen (ESA), or epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). It is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. It reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.Host Species: Mouse
Clone: VU-1D9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Small cell lung carcinoma cells
Molecular Weight: 40-43 kDa
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Small cell lung carcinoma cells | |
Primary |
VU-1D9 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human | |
IgG2a κ |