Learn More
Invitrogen™ Eotaxin 2/CCL24 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHCCL24
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Eotaxin 2/CCL24 ELISA quantitates Hu Eotaxin-2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Eotaxin-2. Principle of the method The Human Eotaxin-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La eotaxina es una quimiocina CC de 74 aminoácidos y quimiotáctica para eosinófilos que se encontró originalmente en el líquido de lavado broncoalveolar de sujetos con alergia inflamatoria. Participa en la regulación del reclutamiento y la activación de los leucocitos inflamatorios, particularmente los eosinófilos.Especificaciones
O00175 | |
2 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
6369 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
1,37-1000 pg/ml | |
De 2 pg/mL a 1000 pg/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, eotaxina, eotaxina 3, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GMCSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-alfa, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ckb-6,MPIF-2,MPIF2,SCYA24 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Ckb-6, MPIF-2, MPIF2, SCYA24 | |
1 h 20 min |