missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Eotaxin 2/CCL24 ELISA Kit

Código de producto. p-7230918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
15464933 96 pruebas 1 set
17824190 10 × 96 pruebas paquete de 10
17105389 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15464933

Marca: Invitrogen™ EHCCL24

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

El ensayo ELISA para eotaxina 2/CCL24 humana cuantifica la eotaxina-2 humana en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente la eotaxina-2 humana natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para la eotaxina-2 humana está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

La eotaxina es una quimiocina CC de 74 aminoácidos y quimiotáctica para eosinófilos que se encontró originalmente en el líquido de lavado broncoalveolar de sujetos con alergia inflamatoria. Participa en la regulación del reclutamiento y la activación de los leucocitos inflamatorios, particularmente los eosinófilos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O00175
Intervalo del ensayo 1,37-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/mL a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, eotaxina, eotaxina 3, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GMCSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-alfa, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6369
Símbolo de gen Ckb-6,MPIF-2,MPIF2,SCYA24
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Ckb-6, MPIF-2, MPIF2, SCYA24
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.