Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Envirochek™ Supor™ Sampling Capsule
Envirochek™ capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12110
Informations supplémentaires : Peso : 0.22000kg
Description
- Aprobado para la concentración y recuperación de ooquistes de Cryptosporidium y quistes de Giardia en agua según el método 1623.1 de la EPA, con un protocolo más rápido, seguro y sencillo que otros métodos, incluido el procesamiento de hasta 8 muestras a la vez con nuestro agitador
Spécification
Adhesivo de uretano | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
1 unidad |
PES hidrófilo | |
No estéril | |
Policarbonato | |
Manguera dentada recta |