Learn More
Cytiva Cápsula de muestreo Envirochek™ Supor™
Click to view available options
N.° por paquete:
1 unidad
25/paq., envasados individualmente
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Description
- Aprobado para la concentración y recuperación de ooquistes de Cryptosporidium y quistes de Giardia en agua según el método 1623.1 de la EPA, con un protocolo más rápido, seguro y sencillo que otros métodos, incluido el procesamiento de hasta 8 muestras a la vez con nuestro agitador
Specifications
Specifications
| Descripción | Adhesivo de uretano |
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 1300 cm2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| N.° por paquete | 25/paq., envasados individualmente |
| Estilo de salida | Manguera dentada recta |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction