Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, posición estándar, superior/centro derecho
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UN30F3
Código de producto. 17560086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    125.00€ / cada uno
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Posición estándar, lado derecho, centro/parte superior
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Orificio de entrada
23 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN30, posición estándar, superior/centro derecho > Para su uso con: UN30