Learn More
Enkurin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26440-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824905
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Enkurin interacts with transient receptor potential canonical.
Especificaciones
Especificaciones
Enkurin
Polyclonal
Unconjugated
ENKUR
C10orf63, ENKUR, Enkurin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
219670, 71233
-20°C
Liquid
Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6SP97, Q8TC29
Enkur
Enkurin Fusion Protein Ag23762
20 μL
Primary
Human, Mouse