missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enkurin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Enkurin |
---|---|
Concentración | 0.28 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824905
|
Proteintech
26440-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814905
|
Proteintech
26440-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Enkurin interacts with transient receptor potential canonical.Especificaciones
Enkurin | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6SP97, Q8TC29 | |
219670, 71233 | |
Enkurin Fusion Protein Ag23762 | |
Primary | |
-20°C | |
ENKUR |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C10orf63, ENKUR, Enkurin | |
Enkur | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |