Learn More
Buerkle™ EnergyOne bomba para barril con fuente de alimentación
La bomba para barril EnergyOne con sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación por batería.EnergyOne, con cable de red para su conexión directa a la red. La batería o la fuente de alimentación se pueden retirar y cambiar fácilmente mediante un cierre de clip.
635.00€ - 675.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
---|---|
Material | Polipropileno |
Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas |
Tipo | Accionado con bomba para barril Energyone |
Aplicaciones | Sistema de alimentación híbrido exclusivo, la batería recargable y la unidad de fuente de alimentación son intercambiables |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11981591
|
Buerkle™
5900-2100 |
100 cm |
675.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11961591
|
Buerkle™
5900-2050 |
50 cm |
635.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11971591
|
Buerkle™
5900-2070 |
70 cm |
655.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La bomba para barril EnergyOne con nuevo sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de la alimentación por batería.
La nueva forma de la flexibilidad - Una bomba, máximas posibilidades.
Las bombas para barril AccuOne y EnergyOne de Bürkle con el exclusivo sistema híbrido permiten un trasiego rápido, flexible y cómodo, dónde y cuándo lo desee. Las bombas están equipadas con dos sistemas diferentes de alimentación:
AccuOne, que funciona con una batería de alto rendimiento o EnergyOne, con cable de red para su conexión directa a la red.
La gran novedad: ¡Las unidades de alimentación son intercambiables!
La batería o la fuente de alimentación se pueden retirar y cambiar fácilmente mediante un cierre de clip . Por lo tanto, AccuOne puede funcionar también con una unidad de cable de red y EnergyOne puede funcionar también con una batería. Con el accesorio de la batería de repuesto no tendrá que parar mientras carga la batería.
También el accionamiento se puede separar fácilmente de la unidad de bombeo mediante un cierre de clip. De esta forma, se puede utilizar un solo accionamiento en varias unidades de bombeo estacionarias.
AccuOne y EnergyOne están diseñadas para aplicaciones en las que se deben rellenar cantidades reducidas de líquido en recipientes pequeños con aberturas reducidas.
El panel táctil dispone de un teclado de membrana que lo protege contra suciedad, agua y polvo y permite regular de forma continua y precisa el caudal entre 0,4 l/min y 12 l/min.
Junto a la boquilla fija, dispone de un tubo de descarga flexible con pistola distribuidora.
La ligera bomba de alto rendimiento está fabricada en materiales de alta calidad PP, PTFE y Hastelloy C, lo que le proporciona una excelente resistencia química. Por ello es también apropiada para el trasiego de ácidos y lejías. ¡Tenga en cuenta los datos precisos sobre la resistencia a productos químicos!
- Alimentación de corriente mediante la fuente de alimentación de 230 V, incluye adaptadores internacionales de enchufe
- Duración ilimitada de trasiego
- Se puede utilizar con la fuente de alimentación o con la batería opcional
- Compuesto por unidad de bombeo, accionamiento, fuente de alimentación incl. conector y boquilla fija
- Sistema híbrido exclusivo – Batería y fuente de alimentación intercambiables
- Unidad de accionamiento de fácil desacople
- TouchPanel para dosificación precisa
- Gran capacidad de vaciado y de transporte
- Un accionamiento para varias unidades de bombeo
- Excelente resistencia química
Especificaciones
Certificado CE | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Sistema de alimentación híbrido exclusivo, la batería recargable y la unidad de fuente de alimentación son intercambiables | |
Accionamiento; Unidad de fuente de alimentación; Estación de bombeo, adaptador de enchufe internacional, conector y codo de descarga fijo |
Polipropileno | |
Accionado con bomba para barril Energyone | |
240 V |