Learn More
Buerkle™ Bomba para barril EnergyOne™ accionada por la unidad de alimentación
Código de producto. 11981591 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
50 cm
70 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
11981591 100 cm cada uno
11961591 50 cm cada uno
11971591 70 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11981591 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 59002100
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
La bomba para barril Buerkle™ EnergyOne™ con tubo de descarga y unidad de fuente de alimentación cuenta con un teclado sellado contra polvo, suciedad y agua.
La bomba para barril alimentada por la batería recargable EnergyOne cuenta con un nuevo sistema híbrido único con una flexibilidad completa e independencia de la carga de la batería.
  • Alimentación a través de la unidad de fuente de alimentación de 230 V, adaptador de enchufe internacional incluido con la entrega.
  • Disponible de manera opcional con unidad de fuente de alimentación o batería recargable (disponible como accesorio)
  • Consta de estación de bombeo, accionamiento, unidad de fuente de alimentación con cargador y codo de descarga fijo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Sistema de alimentación híbrido exclusivo, la batería recargable y la unidad de fuente de alimentación son intercambiables
Tensión 240 V
Caudal 12 L/min.
Incluye Accionamiento; Unidad de fuente de alimentación; Estación de bombeo, adaptador de enchufe internacional, conector y codo de descarga fijo
Tamaño de abertura (imperial) 0.63 in.
Tamaño de abertura (métrico) 16 mm
Fondo (métrico) 100 cm
Longitud del tubo de la bomba 203 mm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Clasificación de la carcasa (Nema/IP) IP 20
Material Polipropileno
Tipo de producto Accionado con bomba para barril Energyone