Learn More
endoglin / CD105 Mouse, Clone: ENG/1327, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2022-MSM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909947
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
endoglin / CD105
Cytoplasmic
ENG/1327
Unconjugated
NP_001265067
Mouse
84kDa
Protein A/G Purified
RUO
2022
IgG1
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ENG
Recombinant human endoglin protein fragment (aa74-251)
HeLa, A431 and HL-60 cells. Colon.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.