missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
endoglin / CD105 Mouse, Clone: ENG/1327, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | endoglin / CD105 |
---|---|
Clon | ENG/1327 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919947
|
EnquireBio
2022-MSM2-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909947
|
EnquireBio
2022-MSM2-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
endoglin / CD105 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2022 | |
Recombinant human endoglin protein fragment (aa74-251) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
84kDa |
ENG/1327 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001265067 | |
ENG | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa, A431 and HL-60 cells. Colon. |