Learn More
Thermo Scientific™ Conectores para filtros de gas en línea Click-On™
Utilice estos accesorios, juntas tóricas y otros conectores de calidad para sus filtros en línea Thermo Scientific™ Click-On™.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-810
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Utilice estos accesorios, juntas tóricas y otros conectores de calidad para sus filtros en línea Thermo Scientific™ Click-On™. Las conexiones finales permanecen instaladas durante la sustitución del filtro, lo que reduce el coste del gas limpio.
- Incorpora válvulas de aguja que cierran las líneas y evitan la contaminación
- Las conexiones finales miden 0,3 cm o 0,6 cm
- Reutilizable
Especificaciones
Filtro Click-On Inline | |
0,0762 mm (0,125 in) | |
Acero | |
Conector de extremo de acero |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.