Learn More
MP Biomedicals™ EMM, Powdered Media
Defined medium for the growth of S. pombe
Marca: MP Biomedicals™ 114110032
522.63 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Formulación
- Contenido/litro: 3 g de ácido ftálico K+, 2,2 g de Na2HPO4, 5 g de NH4Cl, 20 g de dextrosa
- Sales: 1,05 g de MgCl2·6H2O, 4,7 mg de CaCl2·2H2O, 1 g de KCl, 0,04 g de Na2SO4
- Vitaminas: 1 mg de ácido pantoténico, 10 mg de ácido nicotínico, 10 mg de mio-inositol, 1 mg de biotina
- Minerales: 0,5 mg de ácido bórico, 0,4 mg de MnSO4, 0,4 mg de ZnSO4·7H2O, 0,2 mg de FeCl2·6H2O, 40μg de ácido molíbdico, 0,1 mg de KI, 40μg de CuSO4·5H20, 1 mg de ácido cítrico
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, Life Sciences
Especificaciones
Sin tiamina certificada (Vitamina B1) | |
Polvo | |
EMM | |
Para el crecimiento de la levadura de fisión S. pombe |
de 4 °C | |
Biología molecular | |
Ácido ftálico K+ 3 g/l, Na2HPO4 2,2 g/l, NH4Cl 5 g/l, dextrosa 20 g/l, MgCl2.6H2O 1,05 g/L, CaCl2.2H2O 4,7 mg/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0,04 g/L, ácido pantoténico 1 mg/L, ácido nicotínico 10 mg/L, mio-inositol 10 mg/L, biotina 1 mg/L, ácido bórico 0,5 mg/L, MnSO4 0,4 mg/L, ZnSO4.7H2O 0,4 mg/L, FeCl2.6H2O 0,2 mg/L, ácido molíbdico 40 μg/L, KI 0,1 mg/L, CuSO4.5H2O 40 μg/L, ácido cítrico 1 mg/L | |
1000 g |
Seguridad y manipulación
- EMM Broth (Powder)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous