Learn More
MP Biomedicals™ EMM, Medios en polvo
Código de producto. p-4474894 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
227 g
454 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317859 227 g 227 g
11327859 454 g 454 g
11337859 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317859 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114110012
Medio definido para el crecimiento de S. pombe
Formulación
  • Contenido/litro: 3 g de ácido ftálico K+, 2,2 g de Na2HPO4, 5 g de NH4Cl, 20 g dextrosa
  • Sales: 1,05 g MgCl2 ·6H2O, 14,7 μg de CaCl2··2H2O, 1 g de KCl, 0,04 g de Na2SO4
  • Vitaminas: 1 mg de ácido pantoténico, 10 mg de ácido nicotínico, 10 mg de mioinositol, 10 μg de biotina
  • Minerales: 0,5 mg de ácido bórico, 0,4 mg de MnSO4, 0,4 mg de ZnSO·4·7H2O, 0,2 mg de FeCl·2·6H2O, 40 μg de ácido molíbdico, 0,1 mg de KI, 40 μg CuSO4 ·5H20, 1 mg de ácido cítrico
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, Life Sciences
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin tiamina certificada (Vitamina B1)
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto EMM
Formulación Ácido ftálico K+ 3 g/L, Na2HPO4 2,2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextrosa 20 g/L, MgCl2,6H2O 1,05 g/L, CaCl2,2H2O 14,7 μg/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0,04 g/L, Ácido pantoténico 1 mg/L, Ácido nicotínico 10 mg/L, mioinositol 10 mg/L, Biotina 10 μg/L, Ácido bórico 0,5 mg/L, MnSO4 0,4 mg/L, ZnSO4.7H2O 0,4 mg/L, FeCl2.6H2O 0,2 mg/L, Ácido molíbdico 40 μg/L, KI 0,1 mg/L, CuSO4.5H2O 40 μg/L, Ácido cítrico 1 mg/L
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de la levadura de fisión S. pombe
Cantidad 227 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • EMM Broth (Powder)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, sodium phosphate dibasic