Learn More
Abnova™ EML4/ALK DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FT0001.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063535
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Includes: Contratinción DAPI (1500ng/ml) 125 μL.
Descripción
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
100 μl
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Sonda FISH de translocación EML4/ALK DY