Learn More
Abnova™ EML4/ALK DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) |
Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
Tipo de producto | Sonda FISH de translocación EML4/ALK DY |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16073535
|
Abnova™
FT0001.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063535
|
Abnova™
FT0001.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
- Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
- Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
- Identify gene amplification, loss, and translocation
- High signal to noise ratio
- Low cross reactivity
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
Sonda FISH de translocación EML4/ALK DY |