Learn More
Abnova™ EMILIN1 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00011117-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16116192
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH07530
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
63.91
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MADLGATKDRIISEINRLQQEATEHATESEGRFRGLEEGQAQAGQCPSLEGRLGRLEGVCERLDTVAGGLQGLREGLSRHVAGLWAGLRETNTTSQMQAALLEKLVGGQAGLGRRLGALNSSLQLLEDRLHQLSLKDLTGEGTKGPAGEAGPPGPPGLQGPPGPAGPPGSPGKDGQEGPIGPPGPQGEQGVEGAPAAPVPQVAFSAALSLPRSEPGTVPFDRVLLNDGGYYDPETGVFTAPLAGRYLLSAVLTGHRHEKVEAVLSRSNQGVARVDSGGYEPEGLEKKPVAESQPSPGTLGVFSLILPLQAGDTVCVDLVMGQLAHSEEPLTIFSGALLYGDPELEHA
DKFZp586M121/EMILIN/EMILIN-1/gp115
EMILIN1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11117
EMILIN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EMILIN1
Human
Recombinant
Solution