Learn More
Merck Piezas de repuesto para soportes de filtros de acero inoxidable de 13 y 25 mm
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Marca: Merck XX3001202
105.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El kit de piezas Swinnex™ contiene dos juntas de PTFE, dos juntas tóricas y dos pantallas de soporte.
Especificaciones
Piezas de repuesto de soporte de filtro de acero inoxidable | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Junta plana |