Learn More
Merck Piezas de repuesto para soportes de filtros de acero inoxidable de 13 y 25 mm
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
60.10€ - 265.00€
Especificaciones
Descripción | Piezas de repuesto de soporte de filtro de acero inoxidable |
---|
Código de producto | Marca | Material | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10652632
|
Merck
XX3001202 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | Junta plana |
114.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10273871
|
Merck
XX3001210 |
Acero inoxidable | Pantalla de soporte |
60.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10492511
|
Merck
XX30025RK |
Acero inoxidable | Dos juntas de PTFE, dos juntas tóricas y dos pantallas de soporte |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El kit de piezas Swinnex™ contiene dos juntas de PTFE, dos juntas tóricas y dos pantallas de soporte.
Especificaciones
Piezas de repuesto de soporte de filtro de acero inoxidable |