Learn More
Merck Piezas de repuesto para dispensador de filtro disolvente
Piezas de repuesto para dispensadores de filtro disolvente de 25 mm
Marca: Merck XX3002502
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
AccesoriosXX6602501 Matraz y tapón de neoprenoXX3002502 Junta del soporte de filtro, PTFEXX3002510 Pantalla del soporte del portafiltros, acero inoxidableEspecificaciones
Dispensador de filtración de disolvente | |
Junta de soporte de filtro | |
2,5 cm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,98 in |